Learn More
Brady™ Cintas para etiquetador portátil HandiMark™
Código de producto. 10102274
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Para utilizar con (aplicación):
Entornos al aire libre difíciles
Marcado de instalaciones
Marcaje de instalaciones
Para utilizar con (equipo):
Etiquetadora portátil HandiMark™
Etiquetadora portátil HandiMark
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) unitSize
10102274 Negro Marcaje de instalaciones Etiquetadora portátil HandiMark™ cada uno
10376574 Blanco Marcado de instalaciones Etiquetadora portátil HandiMark cada uno
12820560 Rojo Entornos al aire libre difíciles Etiquetadora portátil HandiMark cada uno
10325714 Azul Entornos al aire libre difíciles Etiquetadora portátil HandiMark cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10102274 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 042011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This super-tough, smear-proof ribbon for the HandiMark™ Portable Label Maker ensures your printed text lasts for years outdoors and in industrial areas.
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
  • R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
  • For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Información de órdenes
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Especificaciones
Tipo de producto Ribbon Cartridge
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Etiquetadora portátil HandiMark™
Material Vinilo
Longitud (imperial) 75 pies
Anchura (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 23 m
Anchura (métrico) 50 mm
Esterilidad No estéril
Descripción 2 Color
Formato Cinta
Peso (imperial) 0.5 lb.
Peso (métrico) 0.22 kg
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (aplicación) Marcaje de instalaciones
Cantidad 1 Ea.