Learn More
Brady™ Cartuchos de etiqueta de poliéster para impresoras BMP™21-PLUS y BMP™21-LAB
Cartuchos de etiquetas de poliéster para usar con™ impresoras BMP 21-PLUS y™ BMP 21-LAB.
Marca: Brady™ 139747
35.75 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28009" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para un etiquetado de superficie interior suave
- Fabricado en poliéster de laminado automático blanco o transparente
- Acabado brillante y adhesivo acrílico permanente
- Compatible con Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21 LAB, Impresora de etiquetas BMP21, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Etiquetadora portátil IDPAL, Etiquetadora portátil LABPAL
- M21-250-423, M21-250-430 y M21-250-430-WT-CL son compatibles únicamente con la impresora™ BMP 21-PLUS
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, Códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID general, Identificación general, ID de propósito general, ID de ubicación, ID de tomacorriente/conector, Panel de conexión, Panel de conexión - Puerto de identificación, Placa, Placas de clasificación, Equipo DataComm
Compliance
Conforme con RoHS, con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Especificaciones
| Acrylic | |
| Gloss | |
| Poliéster (B-430) | |
| Cartucho de etiquetas | |
| Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, Fabricante de etiquetas de mano IDPAL, Etiquetadora de mano LABPAL | |
| 6.4 m | |
| 12,70 mm |
| Blanco | |
| Label | |
| Transferencia térmica | |
| Non-sterile | |
| 21 ft. | |
| 0,5 in | |
| M21-500-430-WT-CL |