Learn More
Brady™ Cartuchos de etiqueta de poliéster para impresoras BMP™21-PLUS y BMP™21-LAB
Cartuchos de etiquetas de poliéster para usar con™ impresoras BMP 21-PLUS y™ BMP 21-LAB.
Marca:  Brady™ 139748
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17821505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.65€
    31.82€ / paquete de 1
    Ahorro 5.83€
    15% Descuento
En stock
Descripción
  • Para un etiquetado de superficie interior suave
  • Fabricado en poliéster de laminado automático blanco o transparente
  • Acabado brillante y adhesivo acrílico permanente
  • Compatible con Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21 LAB, Impresora de etiquetas BMP21, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Etiquetadora portátil IDPAL, Etiquetadora portátil LABPAL
  • M21-250-423, M21-250-430 y M21-250-430-WT-CL son compatibles únicamente con la impresora™ BMP 21-PLUS
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, Códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID general, Identificación general, ID de propósito general, ID de ubicación, ID de tomacorriente/conector, Panel de conexión, Panel de conexión - Puerto de identificación, Placa, Placas de clasificación, Equipo DataComm
Compliance
Conforme con RoHS, con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Especificaciones
Especificaciones
Acrylic
Gloss
Poliéster (B-430)
Cartucho de etiquetas
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, Fabricante de etiquetas de mano IDPAL, Etiquetadora de mano LABPAL
6.4 m
9,53 mm
Transparente
Cartucho, etiqueta
Transferencia térmica
Non-sterile
21 ft.
0,38 in
M21-375-430-WT-CL