Learn More
Brady™ Cartuchos de etiqueta de poliéster para impresoras BMP™21-PLUS y BMP™21-LAB
Cartuchos de etiquetas de poliéster para usar con™ impresoras BMP 21-PLUS y™ BMP 21-LAB.
Marca:  Brady™ 110899
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11830835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.30€
    31.82€ / paquete de 1
    Ahorro 10.48€
    24% Descuento
En stock
Descripción
  • Para un etiquetado de superficie interior suave
  • Fabricado en poliéster de laminado automático blanco o transparente
  • Acabado brillante y adhesivo acrílico permanente
  • Compatible con Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21 LAB, Impresora de etiquetas BMP21, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Etiquetadora portátil IDPAL, Etiquetadora portátil LABPAL
  • M21-250-423, M21-250-430 y M21-250-430-WT-CL son compatibles únicamente con la impresora™ BMP 21-PLUS
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, Códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID general, Identificación general, ID de propósito general, ID de ubicación, ID de tomacorriente/conector, Panel de conexión, Panel de conexión - Puerto de identificación, Placa, Placas de clasificación, Equipo DataComm
Compliance
Conforme con RoHS, con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Especificaciones
Especificaciones
UL, CSA
Permanente
Brillo
Poliéster
Cartucho de etiquetas
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, insertos de tiras Desi, ID de equipos, ID general, ID de uso general, ID de ubicación, ID de salidas o conexiones, panel de conexiones del puerto de ID, placas de clasificación
1 rollo
0,076 mm
21 pies
0,3 in
6,4 cm
Montaje en superficie
Transparente
Cartucho, etiqueta
Transferencia térmica
Non-sterile
Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21-LAB, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS
De -70 °C a +100 °C
6,4 m x 9,53 x 6,4 cm (21 x 0,3 x 21 pies)
6,4 m
9,53 mm
M21-375-430