Learn More
Brady™ Cartuchos de etiqueta de poliéster para impresoras BMP™21-PLUS y BMP™21-LAB
Cartuchos de etiquetas de poliéster para usar con™ impresoras BMP 21-PLUS y™ BMP 21-LAB.
Marca:  Brady™ 110900
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11593864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.35€
    35.76€ / paquete de 1
    Ahorro 6.59€
    15% Descuento
En stock
Descripción
  • Para un etiquetado de superficie interior suave
  • Fabricado en poliéster de laminado automático blanco o transparente
  • Acabado brillante y adhesivo acrílico permanente
  • Compatible con Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21 LAB, Impresora de etiquetas BMP21, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, Etiquetadora portátil IDPAL, Etiquetadora portátil LABPAL
  • M21-250-423, M21-250-430 y M21-250-430-WT-CL son compatibles únicamente con la impresora™ BMP 21-PLUS
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, Códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID general, Identificación general, ID de propósito general, ID de ubicación, ID de tomacorriente/conector, Panel de conexión, Panel de conexión - Puerto de identificación, Placa, Placas de clasificación, Equipo DataComm
Compliance
Conforme con RoHS, con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Especificaciones
Especificaciones
UL, CSA
Permanente
Brillo
Poliéster
Cartucho de etiquetas
Brady Impresora de etiquetas M210, Brady Impresora de etiquetas M210-LAB, Brady Impresora de etiquetas M211, Impresora de etiquetas BMP21-LAB, Impresora de etiquetas BMP21-PLUS
De -70 °C a +100 °C
21 x 0,5 x 21 pies (6,4 m x 12,7 x 6,4 cm)
6,4 m
12,70 mm
M21-500-430
Montaje en superficie
Transparente
Cartucho, etiqueta
Transferencia térmica
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID general, ID de uso general, ID de ubicación, ID de salidas o conexiones, panel de conexiones, panel de conexiones del puerto de ID, placas, clasificación de placas, marcado de cables
1 rollo
0,076 mm
21 pies
0,5 in
6,4 cm
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.