Learn More
Brady™ Bloqueo de interruptor con abrazadera sin orificio
Código de producto. 15663507 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15663507 6/paq. paquete de 6
1 options
Código de producto. 15663507 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.55€
    79.31€ / paquete de 6
    Ahorro 11.24€
    12% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Bloquea la mayoría de los disyuntores unipolares
  • Se instala rápidamente
  • Acepta cerraduras con un diámetro de grillete de hasta 0,8 cm (9/32 pulg)
  • También se ajusta a las lengüetas del interruptor de la siguiente manera: 277 V, 21/32 An × diámetro de 15/32 pulg. (1,7 × 1,2 cm) y 480/660 V, 1 5/8 An × diámetro de 9/16 pulg. (4,1 × 1,4 cm)
Información de órdenes
Disponibles en packs de seis.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de disyuntor unipolar
Color Rojo
Material Nailon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro (métrico) 1,2 cm
Diámetro de la argolla (métrico) 0,71 cm
Para utilizar con (equipo) Bloqueos de disyuntor de abrazadera de 277 V
Altura (imperial) 1 pulg
Altura (métrico) 2,54 cm
Incluye Calas
Tipo de bloqueo Abrazadera
N.º de candados 1
N.º de polos Individual
Cantidad 6/paq.
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 1,9 cm