Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
Código de producto. 10674343
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Amarillo
Negro, Naranja
Negro, Rojo
Altura (imperial):
0,3 in
0,5 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (imperial) unitSize
10674343 Negro, Naranja 0,3 in 1 rollo
10767594 Negro, Rojo 0,3 in 1 rollo
10173182 Negro, Amarillo 0,3 in 1 rollo
10061972 Negro, Naranja 0,5 in 1 rollo
12839988 Negro, Rojo 0,5 in 1 rollo
10664343 Negro, Amarillo 0,5 in 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10674343 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 060921
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Excelente rendimiento en climas fríos
  • Fabricadas con poliéster Freezerbondz o tela de nailon
  • Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • Perfectas para esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
  • Para su uso con tubos para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio
  • Resistencia a la humedad
  • Superficie lisa con acabado mate
  • Compatibles con Impresora LABXPERT
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL, RoHS 2002/95/CE
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro, Naranja
Acabado Mate
Material Paño de nailon
Para utilizar con (aplicación) Identificación general e industrial, identificación de laboratorio, vial, tapón de vial
Etiquetas por fila 1
Cantidad 225/paq.
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Anchura (imperial) 0,3 in
Altura (imperial) 0,3 in
Altura (métrico) 0,9 cm
Diámetro (métrico) 9,53 mm