Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster de alto rendimiento LABXPERT™
Código de producto. 10512213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
100/rollo
150/paq.
175/paq.
225/paq.
450/paq.
Altura (métrico):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Tipo de producto:
Etiqueta
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Altura (métrico) Tipo de producto unitSize
10512213 150/paq. 66,67 mm Etiqueta 1 rollo
10225972 450/paq. 0,47 cm Etiqueta 1 rollo
10694723 100/rollo 9,52 cm Etiqueta 1 rollo
10012002 450/paq. 0,95 cm Etiqueta 1 rollo
12849998 225/paq. 1,27 cm Etiqueta 1 ROLL
10694533 225/paq. 1,52 cm Etiqueta 1 rollo
10787784 175/paq. 1,27 cm Etiqueta 1 rollo
10473552 1 rollo 0,95 cm Etiqueta 1 rollo
10797784 1 rollo 2,54 cm Etiqueta 1 ROLL
10032012 1 rollo 3,17 cm Etiqueta 1 rollo
10192892 1 rollo 1,27 cm Etiqueta 1 ROLL
10081982 450/paq. 12,70 mm Etiqueta 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10512213 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 060943
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las etiquetas de poliéster de laboratorio de alto rendimiento LABXPERT™ están fabricadas con poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate perfecta para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanca, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Vial criogénico, identificación de laboratorio, tubo, vial
Para utilizar con (equipo) Impresora LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 150/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) (de –320 a 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Dimensiones (L x An) 2,625 pulgadas × 1 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 2,6 in
Altura (métrico) 66,67 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25,40 mm