Learn More
Brady™ Cartuchos de vinilo de fabricación de etiquetas (B-427) para impresoras BMP51, BMP53 y BMP41
Código de producto. 15103339
Change view
Click to view available options
Color:
Negra, Blanca, Transparente
Negro, Amarillo
Negro, Blanca, Clear
Tamaño (métrico):
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 38,1 mm
12.7 × 19.050 mm
12.7 × 31.75 mm
19,050 x 25,4 mm
19,050 x 38,1 mm
25,4 x 101,6 mm
25,4 x 19,050 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,750 mm
25,4 x 38,1 mm
25,4 x 63,5 mm
Tamaño (imperial):
0,5 x 1,25 in
0,5 x 1,5 pulg
0,5 x 1 pulg
0,75 x 1,5 pulg
0,75 x 1 pulg
0.5 × 0.75 pulg
1 x 0,75 pulg
1 x 1,25 pulg
1 x 1,5 pulg
1 x 1 pulg
1 x 2,5 pulg
1 x 4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño (métrico) Tamaño (imperial) unitSize
15103339 Negra, Blanca, Transparente 12,7 x 38,1 mm 0,5 x 1,5 pulg cada uno
15153339 Negro, Amarillo 25,4 x 38,1 mm 1 x 1,5 pulg cada uno
15133339 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 38,1 mm 1 x 1,5 pulg cada uno
15113339 Negra, Blanca, Transparente 19,050 x 38,1 mm 0,75 x 1,5 pulg cada uno
15143339 Negro, Amarillo 25,4 x 101,6 mm 1 x 4 pulg cada uno
15163329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 63,5 mm 1 x 2,5 pulg cada uno
15133329 Negra, Blanca, Transparente 19,050 x 25,4 mm 0,75 x 1 pulg cada uno
15123339 Negro, Amarillo 25,4 x 63,5 mm 1 x 2,5 pulg cada uno
15173329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 101,6 mm 1 x 4 pulg cada uno
15153329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 25,4 mm 1 x 1 pulg cada uno
15143329 Negra, Blanca, Transparente 12,7 x 25,4 mm 0,5 x 1 pulg cada uno
15193329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 31,750 mm 1 x 1,25 pulg cada uno
15123329 Negra, Blanca, Transparente 25,4 x 19,050 mm 1 x 0,75 pulg cada uno
11942782 Negro, Blanca, Clear 12.7 × 31.75 mm 0,5 x 1,25 in cada uno
11972772 Negro, Blanca, Clear 12.7 × 19.050 mm 0.5 × 0.75 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15103339 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 131574
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para adherirse a cables, alambres y superficies muy curvas
  • Cuentan con una zona de impresión de color blanco o amarillo
  • El área transparente y no imprimible envuelve cables y alambres para el laminado de textos impresos
  • Ofrece resistencia a la abrasión, el manejo, los disolventes, el agua, el aceite y la suciedad
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Color Negra, Blanca, Transparente
Material Vinilo autolaminado (B-427)
Tipo de producto Cartucho LabelMaker
Para utilizar con (equipo) Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41
Cantidad 1 unidad (180 etiquetas)
Tamaño (imperial) 0,5 x 1,5 pulg
Tamaño (métrico) 12,7 x 38,1 mm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 38,1 mm