Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica IP™
Código de producto. 30041403 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,57 in
4,3 in
Material:
Cera, resina
Resina
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Material Tamaño de la unidad
30041403 1,57 in Resina cada uno
11568414 1,57 in Cera, resina cada uno
12881881 4,3 in Cera, resina cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041403 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 029089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.25€
    80.91€ / paquete de 1
    Ahorro 5.34€
    6% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
IP™ La cinta de impresora de transferencia térmica es una cinta con la tinta hacia afuera que presenta un núcleo abierto de 1 in para compatibilidad con una amplia variedad de impresoras de transferencia térmica.
  • Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
  • Las cintas de la serie R6200 ofrecen una resistencia superior a arañazos, manchas, calor y productos químicos cuando se imprimen en el material de etiqueta adecuado de Brady™, recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas semimate, lisas o satinadas como la tela de vinilo reposicionable B-498 y el poliéster metalizado B-486
  • Las cintas de la serie R4300 ofrecen una fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos cuando se imprimen en el material de etiqueta Brady™ adecuado, recomendadas para que se impriman en papel y películas que tienen una superficie mate o áspera, como el vinilo autolaminado B-427 y la tela de nailon B-499.
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP81, Brady 200 MVP más, Brady 2461, Brady 300 MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus, Impresora Brady PR Más 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Impresora de transferencia térmica
Material Resina
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 984 ft.
Anchura (imperial) 1,57 in
Longitud (métrico) 299.9 m
Anchura (métrico) 3.99 cm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2.54 cm
Esterilidad No estéril
Formato Cinta
Certificaciones/conformidad RoHS 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de etiquetado para entornos complejos
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number R6206