Learn More
Brady™ BRADY IP™ Cinta de impresora serie R4500, resina/cera, azul
Descripción
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
- Las cintas de cera/resina de colores de la serie R4500 ofrecen resistencia a las manchas y a los productos químicos cuando se imprimen en el material de etiqueta adecuado. Brady™
- Recomendado para imprimir en papel y películas que tienen una superficie mate o rugosa, como el vinilo autolaminable B-427 y el B-499. Nylon Tela de Brady™
- El Brady IP™ El monitor de estado de la impresora de etiquetas industriales muestra la información de la impresora y del material en la PC del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresora de etiquetas serie IP |
| Longitud (imperial) | 984 ft. |
| Anchura (imperial) | 3,03 in |
| Anchura (métrico) | 76.9874 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Descripción | Cinta de impresora |
| Formato | Cinta |
| Cantidad | 1 rollo |
| Mostrar más |