Learn More
Brady™ BRADY IP™ Cinta de impresora serie - Resina R4400, roja
Descripción
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
- La formulación de resina de la serie R4400 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y altas temperaturas cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado
- Recomendado para imprimir en materiales de etiquetas brillantes o muy lisos, como poliéster ultra agresivo B-483 y poliéster permanente B-423. Brady™
- El Brady IP™ El monitor de estado de la impresora de etiquetas industriales muestra la información de la impresora y del material en la PC del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresora de etiquetas serie IP |
| Longitud (imperial) | 984 ft. |
| Anchura (imperial) | 6,25 in |
| Anchura (métrico) | 158.75 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Descripción | Cinta de impresora |
| Formato | Cinta |
| Cantidad | 1 rollo |
| Mostrar más |