Learn More
Brady™ i5100 IP 1 in Cinta de impresora sin halógenos serie Core R4300
Código de producto. 11816281 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
2,3 in
3,27 in
4,3 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
11816281 4,3 in cada uno
10266223 3,27 in cada uno
11553005 2,3 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11816281 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    259.90€ / paquete de 1
    Ahorro 34.10€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
IP i5100 habilitado para IP de 1 in La cinta de impresora sin halógenos de la serie Core R4300 cuenta con una etiqueta RFID de celda inteligente que permite que las cintas se comuniquen con la Brady Impresora de etiquetas industrial IP.
  • Fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos
  • Calidad de impresión nítida y fiable para maximizar la legibilidad del código de barras
  • Formulación de resina/parafina
  • Compatible con impresoras IP300 e IP600
  • ID del núcleo: 25,4 mm (1 in), lado de tinta hacia afuera
  • Incluye un husillo
  • Color: Negro
Compliance
Compatibilidad con RoHS: Pass 2002/95/CE
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Cinta de impresora de transferencia térmica serie 4300 negra - Brady Impresora IP habilitada
Color Negro
Formato Cinta
Material Resina, Parafina
Caras imprimibles Lado de tinta hacia fuera
Tipo de producto Cinta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Impresoras IP300 e IP600
Incluye Huso mitótico
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 299,92 m x 109,9 mm (984 ft x 4,3 in)
Longitud (imperial) 984 ft
Longitud (métrico) 299,92 m
Anchura (imperial) 4,3 in
Anchura (métrico) 110 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R4307