Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas de vinilo adhesivo permanente para interiores y exteriores
Los cartuchos de etiquetas de vinilo adhesivos permanentes para interiores y exteriores se adhieren a superficies irregulares, rugosas y curvas.
Marca:  Brady™ 142795
32.45 EUR hasta el 2026-10-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28008" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12852669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.30€
    34.17€ / paquete de 1
    Ahorro 6.13€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Descripción
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
  • Para usar con BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Impresoras (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
  • Fabricado con material para interior/exterior de 8 a 10 años.
  • Acabado mate con adhesivo permanente.
  • Resiste la grasa, el aceite y la mayoría de los productos químicos industriales.
  • Disponible en varios tamaños y colores.
Aplicaciones:
Identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, etiquetas de paneles, etiquetas de plantas, etiquetas de seguridad, etiquetas visuales para el espacio de trabajo y Lean/5S, marcado de tuberías, etiquetado de herramientas, etiquetado de equipos y etiquetado para exteriores.
†Compatible únicamente con la impresora BMP™21-PLUS.
Compliance
Conformidad con RoHS, WEEE, REACH SVHC de la UE
Spezifikation
Spezifikation
BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Acrílico permanente
Brillo
Vinilo
Label Cartridge
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
-40 °F a +179,6 °F
0.004 in.
21 x 0,5 in. (6,4 × 12,7 mm)
6,4 m
12,70 mm
Cinta de vinilo para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Blanco
Continuous
Thermal Transfer
Congelador
1 unidad
-40°C a +82°C
0,102 mm
21 pies
0,5 in
M21-500-595-RD
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Promo
Caduca: 2026-10-31
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
código promocional: 28008
Haga de la seguridad una prioridad al mismo tiempo que aprovecha mejor su presupuesto. Por tiempo limitado, ahorre hasta un 60 % en una amplia selección de productos de seguridad esenciales para su laboratorio y lugar de trabajo.
Aplicar promoción y agregar...
Promo
Caduca: 2026-10-31
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
código promocional: 28026
Ahorre hasta un 66 % en más de 4,000 elementos esenciales para la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones.
Aplicar promoción y agregar...
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.