Learn More
Brady™ Hubbell Plugout™
Product Code. 10192494 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Unit Size:
cada uno
Product Code. Color Unit Size
10192494 Amarillo cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10192494 Supplier Brady™ Supplier No. 065968
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Se adapta a la mayoría de las aplicaciones de conectores macho industriales más pesadas
  • Disponible en versión de tamaño grande y pequeño
  • Amarillo
Specifications
Tipo de producto Dispositivo de bloqueo de enchufe tipo clamshell
Alternate Part Number CONECTOR HUBBELL - CONECTOR GRANDE
Color Amarillo
Material Polipropileno
Diámetro de la argolla (métrico) 7,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (12,47 x 6,31 x 5,06 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de conectores macho industriales
Para utilizar con (equipo) Para enchufes con un diámetro máximo de 11,43 cm (4,5 pulg) y 25,78 cm (10,15 pulg) de longitud con cable de 3,68 cm (1,45 pulg)
Altura (métrico) 120,00 mm
N.º de candados 4
Cantidad 1 unidad
Tamaño Grande
Anchura (métrico) 160,27 mm