Learn More
Brady™ GlobalMark™ Cintas de poliéster
Código de producto. 11589283
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Plata
Anchura (imperial):
1,1 in
Longitud (imperial):
100 ft
Material:
Poliéster metalizado
Unit Size:
cada uno
Product Code. Color Anchura (imperial) Longitud (imperial) Material unitSize
11589283 Plata 1,1 in 100 ft Poliéster metalizado cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11589283 Supplier Brady™ Supplier No. 076721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00€
    434.13€ / paquete de 1
    Ahorro 82.87€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Poliéster duradero para uso exterior con adhesivo permanente.
  • Bajo contenido de haluro; ideal para marcar tuberías y superficies de acero inoxidable
  • El acabado ultrasuave es excelente para el montaje en paneles rígidos y superficies muy lisas.
  • Durabilidad exterior promedio de dos años en temperaturas de 110 °C a -40 °C (230 °F a -40 °F); se puede aplicar en temperaturas tan bajas como -18 °C (0 °F)
Order Info
Grosor: 3mil
Specifications
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Plata
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Poliéster metalizado
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Ideal para acero inoxidable y superficies.
Para utilizar con (equipo) GlobalMark™ Etiquetadora industrial
Vida útil 2 años
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 100 ft x 2,25 in (30,48 m x 57,15 mm)
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30.48 m
Anchura (imperial) 1,1 in
Anchura (métrico) 57.15 mm