Learn More
Brady™ Cintas™ de vinilo permanentes GlobalMark: 4 in de ancho x 100 pies de largo
Product Code. 15202936 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Unit Size:
cada uno
Product Code. Color Unit Size
15202936 Rojo cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15202936 Supplier Brady™ Supplier No. 113119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00€
    583.28€ / paquete de 1
    Ahorro 116.72€
    16% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El vinilo para interiores y exteriores se adhiere permanentemente a la mayoría de las superficies limpias y secas.
  • Se adapta bien a superficies irregulares, curvas o rugosas.
  • Resiste grasa, aceite y la mayoría de los productos químicos industriales.
  • Durabilidad exterior promedio de cinco años en temperaturas de 82 °C a -40 °C (180 °F a -40 °F); se puede aplicar en temperaturas tan bajas como -18 °C (0 °F)
Specifications
Certificaciones/conformidad BS 5609:1986 Sección 2 y sección 3, Cumple con la Directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Rojo
Pantalla Consignación
Acabado Brillo
Formato Cinta
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, marcado de suelos, etiquetado Lean y 5S, marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes
Para utilizar con (equipo) GlobalMark
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1 rollo/caja
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 30.48 m x 101.6 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101.60 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 107.95 mm