Learn More
Brady™ Cintas de vinilo permanente GlobalMark™
Permite pegar etiquetas y que permanezcan pegadas en superficies de mucha textura
Marca: Brady™ 113114
Descripción
Se adhieren fácilmente a objetos con energía de superficie baja, como tuberías de PVC, cajas de equipos de moldeadas por soplado, plástico ABS, superficies con revestimiento en polvo y equipos fabricados con plásticos reciclados.
- Película de vinilo B-595 con adhesivo permanente
- Proporcionan 5 años de durabilidad en exteriores
- Disponibles en blanco y amarillo
Compliance
Conforme con la directiva RoHS
Especificaciones
| RoHs | |
| Amarillo | |
| Continua | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, marcado de suelos, etiquetado Lean y 5S, marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes | |
| 60 unidades Gardner | |
| 5 años | |
| -40 °F a +180 °F | |
| 0,004 in | |
| 30,48 m x 101,6 mm (100 ft x 4 in) | |
| 30.48 m | |
| 101.60 mm | |
| VINILO GLOBALMARK B595 AMARILLO 100MM |
| Acrílico, Permanente | |
| Brillo | |
| Vinilo | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| Impresora GlobalMark™ | |
| 1 | |
| 1 rollo | |
| De -40 °C a +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 4 in | |
| 30.48 m |