Learn More
Brady™ Etiquetas generales e industriales de BBP33: Tres por fila
Código de producto. 13513320
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente, Blanco
Anchura (imperial):
1 in
2,62 in
Altura (imperial):
0,5 in
2,62 in
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) Altura (imperial) Material unitSize
13513320 Blanco 1 in 0,5 in Poliéster cada uno
15492913 Transparente, Blanco 2,62 in 2,62 in Poliéster paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13513320 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143076
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas BBP33 de identificación de cables (tres por fila) son etiquetas envolventes de tela de polipropileno o poliéster que son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
  • El poliéster autolaminable (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica, tiene buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los solventes y rendimiento a altas y bajas temperaturas. El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple con los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 parte 815 y tiene una temperatura de servicio de -94 a 230 °F (-70 a 110 °C).
  • El polipropileno imprimible por transferencia térmica B-425 es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a disolventes y rendimiento de impresión.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CSA, RoHS, UL
Descripción Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta industrial
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de componentes y PCB electrónicos, etiqueta de códigos de barras y placas de clasificación e identificación de paneles solares
Para utilizar con (equipo) BBP™ 33 Impresora
Repetición horizontal (métrico) 27,31 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
N.° por paquete 5000 etiquetas/caja
Cantidad 5000/paquete
Forma Rectángulo
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 15,24 mm
Dimensiones (L x An) 0,5 x 1 in
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 85.09 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,70 mm
Alternate Part Number B33-5-423