Learn More
Brady™ Promoción de etiquetas rectangulares para impresora de transferencia térmica FreezerBondz
Código de producto. 10203603 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10203603 Blanco 1 ROLL
1 options
Código de producto. 10203603 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00€
    479.98€ / 1 rollos
    Ahorro 162.02€
    25% Descuento
En stock
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Buena resistencia a manchas de impresión, resistencia a solventes y rendimiento a temperaturas altas y bajas de -320 a 212 °F (-196 a 100 °C)
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
Especificaciones
Descripción FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio, cintas de la serie R6400, impresoras de transferencia térmica
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica
Etiquetas por fila 1
Cantidad 3/Paq.
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -160 °C a +130 °C
Grosor (métrico) 0,081 mm
Repetición vertical (métrico) 27,94 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Alternate Part Number THT-179-492-3