Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz: rectangulares con círculos
Tienda Brady ProductosDescripción
- Formato doble: etiqueta rectangular y circular.
- Excelente rendimiento a baja temperatura.
- Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido.
- Ofrecen una excelente resistencia a las manchas de impresión y a disolventes (cuando se utilizan con la cinta R6400)
- Identificación de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta de laboratorio |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |