Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster Freezerbondz
Código de producto. 12849918 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12849918 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 12849918 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 011266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    580.87€ / 1 rollos
    Ahorro 114.13€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
  • Freezerbondz Las etiquetas se pueden aplicar a superficies congeladas, incluido el vidrio y el polipropileno almacenados en nitrógeno líquido.
  • Resistencia a manchas de impresión, resistencia a solventes y buen rendimiento a altas y bajas temperaturas.
  • Buen rendimiento en entornos de laboratorio comunes, como aplicaciones de nitrógeno líquido y esterilización en autoclave
  • Para aplicaciones de tubos/viales, estas etiquetas deben envolverse sobre sí mismas con una superposición de al menos 0,125 in.
  • Color: Blanco con acabado mate.
  • Material: poliéster
  • Compatibilidad de la impresora: Freezerbondz (11-877-244 al -248): BMP71 , TLS 2200, TLS-PC Enlace
  • Freezerbondz (11-877-249 al 251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP más, Brady 2461, Brady 300MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
  • Autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Tipo de producto Etiqueta de superficie fría
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP™ Impresora de etiquetas 81, BRADY IP™ Impresora de etiquetas en serie, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, BRADYPRINTER PR Impresora de etiquetas serie Plus, THT de 3 in Impresora central
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a 130 °C
Grosor (métrico) 0,053 mm
Repetición vertical (métrico) 42,28 mm
Dimensiones (L x An) 55,88 x 38,1 mm
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 2,25 in
Anchura (métrico) 55,88 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 3,81 cm