Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster mate criogénico de 3 in Impresoras principales
Tienda Brady ProductosDescripción
Marque de forma segura muestras de laboratorio en superficies lisas y planas en entornos desafiantes como nitrógeno líquido y congeladores con B-490 FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster mate criogénico.
- Freezerbondz Las etiquetas se pueden aplicar a superficies congeladas, incluido el vidrio y el polipropileno almacenados en nitrógeno líquido.
- Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
- Especializado – Las etiquetas adhesivas agresivas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de identificación de laboratorio en superficies planas, incluidas las cajas de almacenamiento criogénico.
- Durable – Las etiquetas resisten solventes, manchas, nitrógeno líquido, aplicaciones en congelador y un rango de temperatura alta/baja de -320° a 212 °F (-196° hasta 100 °C).
- Adhesivo – Adhesivo acrílico permanente para unión firme a vidrio, acero inoxidable y cobre, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |