Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster mate criogénico de 3 in Impresoras principales
Código de producto. 10090832
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
0,37 in
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Altura (métrico):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
2,5 cm
38,1 mm
98,4 mm
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
3000/paq.
3000/rollo
500/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Altura (métrico) Cantidad unitSize
10090832 0,37 in 9,5 mm 500/paq. 1 ROLL
11795703 1 in 25 mm 250/paq. 1 rollo
11745703 1,5 in 38,1 mm 100/rollo 1 rollo
10637954 1,5 in 98,4 mm 100/rollo 1 rollo
10007802 0,375 in 9,5 mm 3000/paq. 1 rollo
10362273 0,6 in 15 mm 3000/paq. 1 ROLL
10580243 0,6 in 1,5 cm 250/paq. 1 rollo
10472535 1 in 2,5 cm 3000/paq. 1 rollo
10339434 1,5 in 38,1 mm 3000/rollo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10090832 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 011258
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Marque de forma segura muestras de laboratorio en superficies lisas y planas en entornos desafiantes como nitrógeno líquido y congeladores con B-490 FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster mate criogénico.
  • Freezerbondz Las etiquetas se pueden aplicar a superficies congeladas, incluido el vidrio y el polipropileno almacenados en nitrógeno líquido.
  • Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
  • Especializado – Las etiquetas adhesivas agresivas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de identificación de laboratorio en superficies planas, incluidas las cajas de almacenamiento criogénico.
  • Durable – Las etiquetas resisten solventes, manchas, nitrógeno líquido, aplicaciones en congelador y un rango de temperatura alta/baja de -320° a 212 °F (-196° hasta 100 °C).
  • Adhesivo – Adhesivo acrílico permanente para unión firme a vidrio, acero inoxidable y cobre, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de superficie fría
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Sistema de etiquetado BMP™61, impresora de etiquetas BMP™71, BradyPrinter™ M611, sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo PTL-112-490
N.° por paquete 500 Label(s) / Roll
Cantidad 500/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Tamaño del panel (imperial) 0.375 in H x 1.25 in W
Tamaño del panel (métrico) 9.53 mm H x 31.75 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a 130 °C
Grosor (imperial) 0,0026 in
Grosor (métrico) 0,053 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensiones (L x An) 31,75 x 9,5 mm
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31,75 mm
Altura (imperial) 0,37 in
Altura (métrico) 9,5 mm
Alternate Part Number PTL-112-490