Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster mate criogénico de 3 in Impresoras principales
Código de producto. 10007802 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
0,37 in
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Altura (métrico):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
2,5 cm
38,1 mm
98,4 mm
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
3000/paq.
3000/rollo
500/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Altura (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10007802 0,375 in 9,5 mm 3000/paq. 1 rollo
10090832 0,37 in 9,5 mm 500/paq. 1 ROLL
11795703 1 in 25 mm 250/paq. 1 rollo
11745703 1,5 in 38,1 mm 100/rollo 1 rollo
10637954 1,5 in 98,4 mm 100/rollo 1 rollo
10362273 0,6 in 15 mm 3000/paq. 1 ROLL
10580243 0,6 in 1,5 cm 250/paq. 1 rollo
10472535 1 in 2,5 cm 3000/paq. 1 rollo
10339434 1,5 in 38,1 mm 3000/rollo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10007802 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 011263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    192.91€ / 1 rollos
    Ahorro 37.09€
    16% Descuento
En stock
Marque de forma segura muestras de laboratorio en superficies lisas y planas en entornos desafiantes como nitrógeno líquido y congeladores con B-490 FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster mate criogénico.
  • Freezerbondz Las etiquetas se pueden aplicar a superficies congeladas, incluido el vidrio y el polipropileno almacenados en nitrógeno líquido.
  • Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
  • Especializado – Las etiquetas adhesivas agresivas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de identificación de laboratorio en superficies planas, incluidas las cajas de almacenamiento criogénico.
  • Durable – Las etiquetas resisten solventes, manchas, nitrógeno líquido, aplicaciones en congelador y un rango de temperatura alta/baja de -320° a 212 °F (-196° hasta 100 °C).
  • Adhesivo – Adhesivo acrílico permanente para unión firme a vidrio, acero inoxidable y cobre, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de superficie fría
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Incluye Rollo de 3000 etiquetas
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo THT-154-490-3
N.° por paquete 3000 etiquetas/rollo
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 0,375 x 1,25 in (Largo x Ancho)
Tamaño del panel (imperial) 1,27 x 2,86 (0,375 × 1,25 in) (Al × An)
Tamaño (métrico) 9.53 x 31.75 mm (L x W)
Tamaño del panel (métrico) 9.53 mm H x 31.75 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a 130 °C
Grosor (imperial) 2,6 mil
Grosor (métrico) 0,053 mm
Repetición vertical (métrico) 12,07 mm
Dimensiones (L x An) 31,75 x 9,5 mm
Longitud (imperial) 0.375 in.
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31,75 mm
Altura (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 9,5 mm
Alternate Part Number THT-154-490-3