Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster Freezerbondz
Código de producto. 13148276 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13148276 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 13148276 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 804786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    267.92€ / 1 rollos
    Ahorro 29.08€
    9% Descuento
En stock
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
Freezerbondz Las etiquetas se pueden aplicar a superficies congeladas, incluido el vidrio y el polipropileno almacenados en nitrógeno líquido. Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
  • Buen rendimiento en entornos de laboratorio comunes, como aplicaciones de nitrógeno líquido y esterilización en autoclave
  • Para aplicaciones con viales/tubos, estas etiquetas se deben envolver sobre sí mismas con un solapamiento de al menos 3,18 mm (1/8 in)
  • Color: Blanco con acabado mate.
  • Material: poliéster
Compatibilidad de la impresora:
  • Freezerbondz (11-877-244 al -248): BMP71 , TLS 2200, TLS-PC Enlace
  • Freezerbondz (11-877-249 al 251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP más, Brady 2461, Brady 300MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Tipo de producto Etiqueta de superficie fría
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP™ 11 Impresora de etiquetas, BBP™ Impresora de 12 etiquetas, THT de 1 in Impresora central
Etiquetas por fila 1
Cantidad 2500/paq.
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +130°C
Grosor (métrico) 0,081 mm
Repetición vertical (métrico) 27,94 mm
Dimensiones (L x An) 25,4 x 25,4 mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,54 cm