Learn More
Brady™ Brady Lector RFID EXA81
Código de producto. 30238415 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
86 x 214,4 x 98,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
30238415 86 x 214,4 x 98,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30238415 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 321710
En stock
El EXA81 convierte cualquier teléfono inteligente o tableta en un radar personal que puede captar señales de radio de todos los artículos, activos, herramientas y equipos etiquetados con RFID dentro de un radio de 15 metros.
  • Lee más de 1000 elementos por segundo en 15 m
  • Lea etiquetas RFID UHF y escanee fácilmente códigos de barras y códigos 2D de cerca
  • Funciona 24 horas con una sola carga.
  • Compatible con una amplia gama de dispositivos inteligentes que se pueden vincular de forma inalámbrica a través de Bluetooth 5.3 o con cable USB-C
  • Montaje universal: Fije firmemente cualquier dispositivo inteligente utilizando tornillos o Quadlock
Especificaciones
Tipos de códigos de barras compatibles IATA 2 de 5, Matriz 2 de 5, Trioptic
Método de transferencia de datos Bluetooth 5.3 clase 2, USB-C
Altura (métrico) 98.5 mm
Altura (imperial) 3,88 in
Anchura (métrico) 214.4 mm
Anchura (imperial) 8,44 in
Fondo (métrico) 86 mm
Fondo (imperial) 3,39 in
Peso (métrico) 0.58 kg
Certificaciones/conformidad CE
Humedad 10 a 95% (sin condensación)
Incluye Muñequera
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 86 x 214,4 x 98,5 mm
Garantía 2 años
Tipo Escáner
Fuente de alimentación Batería recargable
Alternate Part Number B-EXA81-EU