Learn More
Brady™ Marcador separado
Código de producto. 11751266 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11751266 Verde 1 rollo
11711266 Blanco 1 rollo
11741266 Azul 1 rollo
11731266 Rojo 1 rollo
11721266 Negro 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11751266 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    125.14€ / 1 rollos
    Ahorro 2.86€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Los marcadores previamente separados están fabricados con material de poliéster B-514, que es ideal para su uso en el marcado de pasillos, corredores y lugares de almacenamiento, además de para señalar equipos y salidas de seguridad.
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
  • Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
  • Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910.31
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Alternate Part Number 142181
Material Poliéster
Cantidad 46/Paq.
Tipo de adhesivo A base de caucho
Descripción Formas prefijadas ToughStripe
Altura (imperial) 2 pulg
Grosor 0,008 in
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -18 ° C-54 ° C
Tipo de producto Etiqueta
Color Verde