Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para laboratorio FreezerBondz II B490
Código de producto. 17878363
Change view
Click to view available options
Altura (imperial):
0,5 in
0,6 in
1,25 in
Anchura (imperial):
0,3 in
0,9 in
1,6 in
Cantidad:
1500/paq.
1650/paq
Tamaño de la unidad:
1 caja
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Anchura (imperial) Cantidad unitSize
17878363 0,5 in 0,9 in 1650/paq 1 rollo
15868821 0,6 in 1,6 in 1500/paq. 1 rollo
15313744 1,25 in 0,3 in 1500/paq. 1 caja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17878363 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142938
Las etiquetas de poliéster blanco mate para laboratorio FreezerBondz II son marcadores de poliéster duraderos diseñados para su uso en aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjet
  • Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • El material de poliéster blanco tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a manchas de impresión, resistencia a solventes y rendimiento a temperaturas altas y bajas de -320 a 212 °F (-196 a 100 °C)
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Brady Se recomienda la cinta de la serie R4300
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, 2002/618/EC MCV, 2002895/EC
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en la identificación en laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP™ 33 Impresora
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
N.° por paquete 1650 etiquetas/caja
Cantidad 1650/paq
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +130°C
Grosor (métrico) 0.065 mm
Dimensiones (L x An) 0,5 x 0,9 in
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22.86 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12.70 mm
Alternate Part Number 142938