Learn More
Brady™ Cintas BradyPrinter™
Descripción
La durabilidad y el rendimiento se basan en la unión entre la cinta y la etiqueta.
Serie R4300
- Formulación de resina/parafina
- Produce una calidad de impresión nítida y fiable para obtener una excelente legibilidad del código de barras
- Resistente a las manchas y los productos químicos
- Ancho x Largo: 3,27 in x 984 pies. (8,3 cm x 300 m)
- Con base de resina y alta densidad, con excelentes características de resistencia
- Ancho x Largo: 2,36 in x 984 pies. (6 cm x 300 m)
Serie R6200
- Con base de resina, diseñada específicamente para aplicaciones de etiquetado en entornos difíciles
- Ancho x Largo: 2,56 in x 984 pies. (6,5 cm x 300 m)
- Compatible con impresora de etiquetas BBP72, impresora de etiquetas BBP81, Brady 200MVP más, Brady 2461, Brady 300MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas serie Plus, BradyPrinter PR Más 600, Tagus T200
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BBP72, Impresora de etiquetas BBP81, Brady 200 MVP más, Brady 2461, Brady 300 MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus, Impresora Brady PR Más 600, Tagus T200 |
| Material | Parafina |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 984 pies |
| Anchura (imperial) | 3,27 in |
| Longitud (métrico) | 299,9 m |
| Anchura (métrico) | 83 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Mostrar más |