Learn More
Brady™ Mallas de unión Bradylink™
Código de producto. 11731296 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11731296 Amarillo 1 paquete
1 options
Código de producto. 11731296 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 078246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.15€
    66.02€ / paquete de 1
    Ahorro 1.13€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Se usa para fijar permanentemente las longitudes de la cadena o para reparar el eslabón de la cadena
  • Solo para uso en interiores
  • El diseño de la malla evita que se deforme
  • La malla de unión coincide con nuestros postes y cadena
Especificaciones
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5,08 cm
Cantidad de embalaje 36/paq.
Anchura (métrico) 50,00 mm
Color Amarillo
Material Polietileno B-900
Tipo Mallas de unión