Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas BMP51/BMP53: Vinilo B-427
Código de producto. 15183329
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,1 x 0,25 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15183329 1,1 x 0,25 pulg. cada uno
1 options
Código de producto. 15183329 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 131575
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cartucho para marcador de etiquetas con etiquetas de vinilo B-427 para el etiquetado de instalaciones, equipos, cajones y armarios con advertencias, instrucciones y recordatorios.
  • Suministrado en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y un área de sobrelaminado translúcido para proteger el texto
  • El adhesivo acrílico permanente y duradero tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite
  • Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con aprobación de la UL
  • Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Material Vinilo
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Etiquetadora BMP™51; etiquetadora BMP™53
Grosor (imperial) 0,004 in
Dimensiones (L x An) 1,1 x 0,25 pulg.
Anchura (métrico) 6,35 mm