Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BMP™21 PLUS
Código de producto. 15204916
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Impresora de etiquetas BMP21 PLUS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15204916 Impresora de etiquetas BMP21 PLUS cada uno
1 options
Código de producto. 15204916 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 139535
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Impresora BMP21 PLUS, cartucho de etiquetas M21-750-7425, maletín rígido y guía de inicio rápido.
Diseñada específicamente para su uso en comunicaciones de datos, industrias electrónicas
  • Imprime una identificación con una anchura de entre 6,35 y 19,05 mm (0,25 y 0,75 pulg.) para maximizar la cantidad de datos
  • La función de etiquetado de viales corta automáticamente la cinta de acuerdo con el tamaño del vial
  • Formato automático de etiquetas para envoltorios de cables, bloques de terminales, paneles de conexiones y banderas de cables y etiquetas de banner generales
  • Símbolos griegos y marcas de fecha y hora para un mejor seguimiento de las muestras
  • Serialización automatizada y código de barras integrados
  • Teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de configuración de etiqueta y funciones de menú para la creación rápida de etiquetas
  • Tecnología Smart Cell para la configuración automática de las etiquetas
  • Accesorio multifuncional con imán, linterna y soporte de impresora retráctil para un manejo sencillo
  • También disponible como kit (BMP21-PLUS-KIT1), que incluye el adaptador de CA
  • Los amortiguadores de caucho moldeados proporcionan protección contra caídas
  • Agarres para facilitar la manipulación
  • Cortador y recogedor de etiquetas para contener la etiqueta tras el corte
  • Capacidad de impresión con un solo color
  • Pantalla LCD de dos líneas para una visibilidad clara
  • Longitud máxima del rollo: 6,4 m
  • Amarillo/Negro
  • L x An x Al: 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,6 pulg)
Aplicaciones:
Etiquetado de comunicaciones de datos, etiquetado industrial y general, identificación de paneles, marcado de alambres y cables, identificación de seguridad y mantenimiento en instalaciones, etiquetado de código de barras, etiquetado de placas de circuito, identificación sanitaria, etiquetado Lean/5S.
Compliance
BMP21-PLUS: RoHS Compliant, WEEE, EU REACH SVHC
BMP21-PLUS-KIT1: RoHS Compliant, WEEE.
Garantía
Dos años.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas BMP21 PLUS
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in.)