Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Cartuchos de etiquetas: Vinilo autolaminable
Código de producto. 11563894 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,75 in
1 in
1,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
11563894 1,5 in cada uno
11543894 1 in cada uno
11533894 0,75 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11563894 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 110930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80€
    51.43€ / paquete de 1
    Ahorro 9.37€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Etiquetas de transferencia térmica de vinilo autolaminable.
  • Se adhiere bien tanto a superficies lisas como texturizadas.
  • Permite etiquetar cables y alambres con una sencilla función de envoltura.
  • Proporciona un texto excelente resistente a las manchas.
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad UL
Descripción Cinta de vinilo autolaminable para M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Translúcido, Blanco, Negro
Acabado Mate
Formato Cartucho (etiqueta)
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL
Para utilizar con (equipo) M210;M210-LAB;M211;BMP21-PLUS;BMP21-LAB;IDPAL;LABPAL
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
Cantidad 1 rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0,102 mm
Calibre de alambre De 10 a 4 AWG
Dimensiones (L x An) 38.10 mm (W) x 4.30 m (L)
Longitud (imperial) 14 ft
Longitud (métrico) 4,30 m
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,10 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12,70 mm
Anchura de cinta (métrico) 38.10 mm
Altura (imperial) 14 ft
Altura (métrico) 4,2 m
Alternate Part Number M21-1500-427