Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Cartuchos de etiquetas: Vinilo autolaminable
Descripción
- Se adhiere bien tanto a superficies lisas como texturizadas.
- Permite etiquetar cables y alambres con una sencilla función de envoltura.
- Proporciona un texto excelente resistente a las manchas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | UL |
| Descripción | Cinta de vinilo autolaminable para M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco, Translúcido, Negro |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cartucho (etiqueta) |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |