Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas BMP™ 21 ID Pal™: Poliéster
Código de producto. 11503904
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11503904 Negro, Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 11503904 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 110934
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.62€
    33.78€ / paquete de 1
    Ahorro 9.84€
    22% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas por transferencia térmica de poliéster
El acabado brillante es perfecto para la esterilización en autoclave y para su uso en temperaturas inferiores a la congelación.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad AGA, CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho (etiqueta)
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Cartucho de cinta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio: Etiqueta de portaobjetos, orificio pasante superior, placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) M210;M210-LAB;M211;BMP21-PLUS;BMP21-LAB;IDPAL;LABPAL
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo M21-375-488
N.° por paquete 1 cinta/caja
Cantidad 1 rollo
Tamaño 9.53 mm (W) x 6.40 m (L)
Tamaño del panel (imperial) 0,375 in de ancho x 21 pies de largo
Tamaño del panel (métrico) 9.53 mm W x 6.40 m L
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 320 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +160 °C
Grosor (imperial) 0,0037 in.
Grosor (métrico) 0,091 mm
Dimensiones (L x An) 6.40 m x 9.53 mm
Longitud (imperial) 21 ft
Longitud (métrico) 6,40 m
Anchura (imperial) 0,3 in
Anchura (métrico) 9,53 mm
Altura (métrico) 6,4 cm
Alternate Part Number M21-375-488