Learn More
Brady™ Cinta de impresora de transferencia térmica resistente al medioambiente de la serie 4300, color negro
Descripción
- Diámetro interno: 25,40mm (1 pulgada), lado de tinta fuera
- Color: Negro
- Dimensiones: 59,940 mm × 299,920 m
- Bobina de cinta: fibra
- Impresoras compatibles: BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, impresora Brady PR Plus, impresora Brady PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BBP72, Impresora de etiquetas BBP81, Brady 200 MVP más, Brady 2461, Brady 300 MVP más, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus, Impresora Brady PR Más 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Impresora de transferencia térmica |
| Material | Parafina |
| Longitud (imperial) | 82 m. |
| Anchura (imperial) | 2,4 in |
| Longitud (métrico) | 299,92 m |
| Anchura (métrico) | 59,92 mm |
| Diámetro (métrico) | 25,4 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 82 yardas x 2,4 in. (299,92 × 59,94 mm) |
| Mostrar más |