Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezado de señal de ADVERTENCIA BBP™ en blanco precortadas y preimpresas
Tienda Brady ProductosDescripción
- Los encabezados preimpresos hacen que las señales de encabezado sean multicolores usando una única impresión en negro.
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Alternate Part Number | B30-241-595-ANSIWA |
| Acabado | Brillo |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Material | Vinilo |
| Cantidad | 300/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Encabezados de señal en blanco precortados preimpresos para impresoras BBP3x |
| Tipo de montaje | Self-adhesive |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. |
| Mostrar más |