Learn More
Brady™ Cinta reflectante BBP™ Retro
Código de producto. 11776455
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Plata
Anchura (imperial):
1,12 in
1,125 in
2,25 in
4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Anchura (imperial) unitSize
11776455 Amarillo 4 in cada uno
11746455 Plata 4 in cada uno
11716455 Naranja 4 in cada uno
11736455 Naranja 1,125 in cada uno
11726455 Naranja 2,25 in cada uno
11766455 Plata 1,125 in cada uno
11756455 Plata 2,25 in cada uno
11786455 Amarillo 2,25 in cada uno
11796455 Amarillo 1,12 in cada uno
9 options
Código de producto. 11776455
Marca: Brady™ 118000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identificación altamente reflectante que brilla con fuerza cuando recibe luz
  • Ideal para el etiquetado de pedestales y postes de instrumentos externos, equipos de obra, equipo para azoteas
  • Se recomienda el uso en condiciones de poca iluminación o de mal tiempo
  • Disponibles en varios colores
Especificaciones
Descripción Cinta retrorreflectante para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico, Sensible a la presión
Color Amarillo
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Poliéster
Para utilizar con (aplicación) Para el etiquetado de pedestales y postes de instrumentos externos, equipos de obra, equipo para azoteas
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Satinado 100 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil De 4 a 6 años
Cantidad 1 rollo
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Resistencia a la tracción 10 lb/pulgadas
Grosor (imperial) 0,0055 in
Grosor (métrico) 0,14 mm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101,60 mm
Alternate Part Number B30C-4000-584-YL