Learn More
Brady™ Cinta reflectante BBP™ Retro
Descripción
- Ideal para el etiquetado de pedestales y postes de instrumentos externos, equipos de obra, equipo para azoteas
- Se recomienda el uso en condiciones de poca iluminación o de mal tiempo
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cinta retrorreflectante para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Sensible a la presión |
| Color | Plata |
| Acabado | Vidrio, reflectante |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el etiquetado de pedestales y postes de instrumentos externos, equipos de obra, equipo para azoteas |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Satinado | 100 unidades Gardner |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |