Learn More
Brady™ Cinta reflectante BBP™ Retro
Código de producto. 11746455
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Plata
Anchura (imperial):
1,12 in
1,125 in
2,25 in
4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Anchura (imperial) unitSize
11746455 Plata 4 in cada uno
11716455 Naranja 4 in cada uno
11736455 Naranja 1,125 in cada uno
11726455 Naranja 2,25 in cada uno
11766455 Plata 1,125 in cada uno
11756455 Plata 2,25 in cada uno
11776455 Amarillo 4 in cada uno
11786455 Amarillo 2,25 in cada uno
11796455 Amarillo 1,12 in cada uno
9 options
Código de producto. 11746455
Marca: Brady™ 117997
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identificación altamente reflectante que brilla con fuerza cuando recibe luz
  • Ideal para el etiquetado de pedestales y postes de instrumentos externos, equipos de obra, equipo para azoteas
  • Se recomienda el uso en condiciones de poca iluminación o de mal tiempo
  • Disponibles en varios colores
Especificaciones
Descripción Cinta retrorreflectante para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico, Sensible a la presión
Color Plata
Acabado Vidrio, reflectante
Formato Cinta
Material Poliéster
Para utilizar con (aplicación) Para el etiquetado de pedestales y postes de instrumentos externos, equipos de obra, equipo para azoteas
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Satinado 100 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil De 4 a 6 años
Cantidad 1 rollo
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Resistencia a la tracción 20 lb/pulgadas
Grosor (imperial) 0,0055 in
Grosor (métrico) 0,14 mm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101,60 mm
Alternate Part Number B30C-4000-584-SL