Learn More
Brady™ Cinta magnética imprimible BBP™
Código de producto. 11796375
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Anchura (imperial):
2,5 in
4,25 in
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) unitSize
11796375 Amarillo 2,5 in cada uno
11766375 Blanco 4,25 in 1 BX
11786375 Amarillo 4,25 in cada uno
11776375 Blanco 2,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11796375 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 117919
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fuente magnética ideal para aplicaciones que requieren frecuentes reposicionamientos, como etiquetas de inventarios 5S y Lean
  • Material magnético no adhesivo en el que se puede imprimir directamente
  • Retirada y reposicionamiento rápidos y sencillos
  • Disponible en color blanco o amarillo
  • Longitud: 7,62 m (25 pies)
  • Temperatura de servicio: 18° hasta °70 C (0° hasta 158 °F)
  • Durabilidad media en exteriores: 3 a 5 años
Especificaciones
Descripción Cinta magnética imprimible para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Amarillo
Material Poliéster
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones que requieren frecuente reposicionamiento, como etiquetas de inventarios 5S y Lean
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Satinado De 60 a 70 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil De 3 a 5 años
Cantidad 1 rollo
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) De -18 a 70 ° (de 0 a 158 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,018 in
Grosor (métrico) 0,457 mm
Dimensiones (L x An) 25 ft x 2,5 pulg (7,62 m x 6,35 cm)
Longitud (imperial) 25 ft
Longitud (métrico) 7,62 m
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6,35 cm
Alternate Part Number B30C-2500-509-YL