Learn More
Brady™ Cinta magnética imprimible BBP™
Descripción
- Material magnético no adhesivo en el que se puede imprimir directamente
- Retirada y reposicionamiento rápidos y sencillos
- Disponible en color blanco o amarillo
- Longitud: 7,62 m (25 pies)
- Temperatura de servicio: 18° hasta °70 C (0° hasta 158 °F)
- Durabilidad media en exteriores: 3 a 5 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cinta magnética imprimible para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Blanco |
| Material | Poliéster |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones que requieren frecuente reposicionamiento, como etiquetas de inventarios 5S y Lean |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Satinado | De 60 a 70 unidades Gardner |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Vida útil | De 3 a 5 años |
| Cantidad | 1 rollo |
| Mostrar más |