Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para impresoras B30, para interiores y exteriores
Cinta de vinilo para interiores y exteriores, duradera y de baja contracción, con adhesivo muy agresivo.
Marca: Brady™ B30C-2250-595-GY
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y muy texturizadas.
- Se adhiere a elementos difíciles de energía superficial baja.
- Se puede aplicar a temperaturas frías.
- Longitud: 30,5 m (100 pies) por rollo.
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Cinta de vinilo para interiores y exteriores Brady Impresoras B30 | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Vinilo | |
| Cinta de etiquetado de color | |
| Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo | |
| 50 unidades Gardner | |
| De 8 a 10 años | |
| Rectángulo | |
| -40 °F a +179,6 °F | |
| 0,004 in | |
| 100 ft x 2,25 in (30,48 m x 5,72 cm) | |
| 30,48 m | |
| 5,72 cm |
| RoHS 2002/95/CE | |
| Acrílico permanente, Permanente | |
| Gris | |
| Label | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
| 1 | |
| 1 rollo | |
| Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
| De -40 °C a +82 °C | |
| 0,102 mm | |
| 100 ft | |
| 2,25 in | |
| B30C-2250-595-GY |