Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para impresoras B30, para interiores y exteriores
Cinta de vinilo para interiores y exteriores, duradera y de baja contracción, con adhesivo muy agresivo.
Marca:  Brady™ 142011
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11776615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    415.23€ / paquete de 1
    Ahorro 73.77€
    15% Descuento
En stock
Descripción
  • Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y muy texturizadas.
  • Se adhiere a elementos difíciles de energía superficial baja.
  • Se puede aplicar a temperaturas frías.
  • Longitud: 30,5 m (100 pies) por rollo.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Cinta de vinilo para interiores y exteriores Brady Impresoras B30
Ninguno
Brillo
Vinilo
Cinta de etiquetado de color
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
50 unidades Gardner
De 8 a 10 años
Rectángulo
De -40 °C a +82 °C
0.102 mm
100 ft
4 in
142011
RoHS 2002/95/CE
Acrílico permanente, Permanente
Gris
Label
Transferencia térmica
No estéril
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
1
1 rollo
-40 °F a +179,6 °F
0,004 in
100 ft x 4 in (30,48 m x 10,16 cm)
30,48 m
10,16 cm