Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para impresoras B30, para interiores y exteriores
Cinta de vinilo para interiores y exteriores, duradera y de baja contracción, con adhesivo muy agresivo.
Marca:  Brady™ B30C-1125-595-WT
184.50 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28009" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11766635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    184.51€ / paquete de 1
    Ahorro 33.49€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Descripción
  • Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y muy texturizadas.
  • Se adhiere a elementos difíciles de energía superficial baja.
  • Se puede aplicar a temperaturas frías.
  • Longitud: 30,5 m (100 pies) por rollo.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Cinta de vinilo para interiores y exteriores Brady Impresoras B30
Ninguno
Brillo
Vinilo
Cinta de etiquetado de color
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
50 unidades Gardner
De 8 a 10 años
Rectángulo
-40 °F a +179,6 °F
0,004 in
30,48 m x 28,5 mm (100 ft x 1,125 in)
30,48 m
2,86 cm
RoHS 2002/95/CE
Acrílico permanente, Permanente
Blanco
Label
Transferencia térmica
No estéril
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
1
1 rollo
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
De -40 °C a +82 °C
0,102 mm
100 ft
1,125 in
B30C-1125-595-WT
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Expires: 2026-12-31
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Promo Code: 28009
Ahorre en más de 3000 artículos imprescindibles para el laboratorio.
Applying Promo and Adding