Learn More
Brady™ Cinta de poliéster metalizado de alta temperatura BBP™
Descripción
- El material B-565 se ha diseñado para etiquetas de identificación o para placas de clasificación y de número de serie que requieren una calidad similar a la de las placas identificativas
- Tiene una durabilidad media en exteriores de 3 a 5 años
- Escala de temperatura de servicio de -40 a 110 °C (-40 a 230 °F)
- Adhesivo estándar para superficies lisas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cinta de poliéster metalizado para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Sensible a la presión |
| Color | Plata |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para placas de series y de clasificación que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Satinado | De 60 a 101 unidades Gardner |
| Mostrar más |