Descripción
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta.
- Las cintas de impresión 'Drop and Click' son ideales para cambios de suministros rápidos y fáciles.
- La formulación de resina de la serie R4400 ofrece resistencia a solventes, rayones y altas temperaturas cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado.
- Las cintas son resistentes, a prueba de manchas y producen texto impreso duradero.
- La impresión puede resistir años en áreas industriales y condiciones exteriores.
- Sin calibrar, sin roscar, sin desperdicios, sin complicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BBP30, Impresora de letreros y etiquetas BBP31, Impresora de etiquetas BBP33, Impresora de etiquetas y letreros multicolor BBP35, Impresora de etiquetas y carteles a color y corte BBP37, Impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i3300 |
| Material | Resina |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 200 pies |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 60,96 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Dimensiones (L x An) | 60 m x 110 mm |
| Mostrar más |