Learn More
Brady™ Cinta fotoluminiscente de alta intensidad BBP™ BradyGlo
Fosforescente para identificar el brillo en la oscuridad hasta 10 horas
Marca: Brady™ 117926
Descripción
- Diseñada para el marcado de evacuación y direccional
- Ideal para el marcado de apagados de instrumentos de emergencia, extintores, tiradores de alarma y controles de equipos vitales
- Material: Poliéster fosforescente
- Color: verde
- Longitud: 15,24 m (50 pies) por rollo
Compliance
Cumple con los requisitos de uso en interiores especificados en RS 6-1 y 6-1A de la Ley Local de Nueva York 26.
Especificaciones
| RS 6-1 y 6-1A de la Ley Local de Nueva York 26 | |
| Sensible a la presión, Agresivo | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| Label Tape | |
| Para cambios direccionales, marcado de evacuación, marcado de apagados de instrumentos de emergencia, extintores, tiradores de alarmas, controles de equipos vitales | |
| 95 unidades Gardner | |
| 2 años | |
| Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
| De -40 °C a +60 °C | |
| 0,246 mm | |
| 50 ft | |
| 2,25 in | |
| B30C-2250-526 |
| Cinta fotoluminiscente BradyGlo para impresoras BBP3x | |
| Verde | |
| Cinta | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
| 1 | |
| 1 rollo | |
| De -40 a 140 °F | |
| 0,0097 in | |
| 50 ft x 2,25 in (15,24 m x 5,72 cm) | |
| 15,24 m | |
| 5,72 cm |