Learn More
Brady™ Cinta fotoluminiscente de alta intensidad BBP™ BradyGlo
Fosforescente para identificar el brillo en la oscuridad hasta 10 horas
Marca:  Brady™ 117924
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11736385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00€
    663.40€ / paquete de 1
    Ahorro 126.60€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Descripción
  • Diseñada para el marcado de evacuación y direccional
  • Ideal para el marcado de apagados de instrumentos de emergencia, extintores, tiradores de alarma y controles de equipos vitales
  • Material: Poliéster fosforescente
  • Color: verde
  • Longitud: 15,24 m (50 pies) por rollo
Compliance
Cumple con los requisitos de uso en interiores especificados en RS 6-1 y 6-1A de la Ley Local de Nueva York 26.
Especificaciones
Especificaciones
RS 6-1 y 6-1A de la Ley Local de Nueva York 26
Sensible a la presión, Agresivo
Brillo
Poliéster
Label Tape
Para cambios direccionales, marcado de evacuación, marcado de apagados de instrumentos de emergencia, extintores, tiradores de alarmas, controles de equipos vitales
95 unidades Gardner
2 años
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
De -40 °C a +60 °C
0,246 mm
50 ft
4 in
B30C-4000-526
Cinta fotoluminiscente BradyGlo para impresoras BBP3x
Verde
Cinta
Thermal Transfer
Non-sterile
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
1
1 rollo
De -40 a 140 °F
0,0097 in
50 ft x 4 in (15,24 m x 10,16 cm)
15,24 m
10,16 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents